Få mere at vide
Fisherbrand™ Bossheads i zinklegering
Artikelnummer. 10117184 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
16 mm i diameter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10117184 16 mm i diameter Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10117184
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikkert at holde klemmer på plads på laboratoriestilladser. Fisherbrand™ Zinklegering Bossheads leveres med belagte klemskruer med plastikhoveder.
  • Til stænger op til 16 mm i diameter
  • Leveres i pakker med 5 stk
Tekniske data
Mængde 5/Pk.
Type Bosshead klemme
Materiale Zinklegering
Inkluderer Plasthoved spændeskruer
Til brug med (udstyr) Stav op til 16 mm diameter.
Størrelse 16 mm i diameter