Få mere at vide
Fisherbrand™ Klassisk vortex mixer
Artikelnummer. 11726744 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Orbit:
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
11726744 4,5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11726744
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer de højeste præstationsvurderinger med hensyn til hastighed med fremragende pålidelighed og sikkerhed. Fisherbrand™ Classic Vortex Mixer inkluderer to driftstilstande, mulighed for at ændre vibrationsfrekvensen og et bredt udvalg af tilbehør.
Originalt design
  • Kompakt i højde og areal
  • Stabiliteten er optimeret med valghåndtag relateret til driftstilstand
  • 3 skridsikre gummifødder til at blive i den ønskede position
Multimiljødrift
  • Drift med variabel hastighed, elektronisk styret op til 3000 rpm
  • Stort udvalg af tilbehør, der passer til rør, plader og kolber
  • Universal spænding / frekvens model
Designet til at holde
  • Tilbehør passer ved simpelt tryk
  • Optimal modstandsdygtighed over for kemikalier fra technopolymerbeklædning
  • Fremragende stabilitet med basis af zinklegering
  • IP 42 beskyttelse mod partikler og væsker
Tekniske data
Orbit 4,5 mm
Hastighedsområde 0 til 3000 rpm
Watt 15 W
Produkttype Vortexblander
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Zinklegering Base, Technopolymer Platform
Dybde (metrisk) 220 mm
Dimensioner (L x B x H) 7,1 x 8,7 x 2,8 tommer. (180 x 220 x 70 mm)
Højde (engelsk) 2,75 tommer
Højde (metrisk) 70 mm
Længde (engelsk) 7,1''
Længde (metrisk) 180 mm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (metrisk) 220 mm
Vægt (metrisk) 2.7 kg
Model- Klassisk
IP-vurdering IP42
Driftstilstande Berøring, Kontinuerlig