Få mere at vide
Velp Scientifica™ RX3 Vortex Mixer
Shop alle Velp produkter
Orbit:
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enkel drift med fast hastighed, elektronisk styret, 3000 rpm
- Automatisk start, når røret trykkes på støtten
- Optimal modstandsdygtighed over for kemikalier fra technopolymerbeklædning
- Fremragende stabilitet med basis af zinklegering
- Store, skridsikre gummifødder til at blive i den ønskede position
- IP 42 beskyttelse mod partikler og væsker
- Designet til den længste levetid og garanteret med 3 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4,5 mm |
| Hastighedsområde | 3000 rpm |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 15 W |
| Produkttype | Vortexblander |
| Materiale | Zinklegering, teknopolymer |
| Dybde (metrisk) | 165 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 165 x 150 x 130 mm |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Vis mere |