Få mere at vide
Fisherbrand™ Wizard™ Infrarød Vortex Mixer
Artikelnummer. 11746744 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Orbit:
4,5 mm
Artikelnummer. Orbit
11746744 4,5 mm
1 options
Artikelnummer. 11746744
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Registrerer tilstedeværelsen af reagensglasset, og instrumentet begynder automatisk at vibrere. Fisherbrand™ Wizard™ Infrarød Vortex Mixer sikrer høj stabilitet og øget brugerkomfort. Tilbyder to driftstilstande samt mulighed for at regulere vibrationshastigheden.
Ultimativ bekvemmelighed:
  • Vibration starter, når røret detekteres af IR (VELP patent)
  • Ingen træthed, da der ikke kræves pres - Eliminerer gentagne belastningsskader
  • IR-sensor og kontinuerlige tilstande
Brugerkomfort:
  • Kompakt i højde og areal
  • Stabiliteten er optimeret med valghåndtag relateret til driftstilstand
  • 3 skridsikre gummifødder til at blive i den ønskede position
Multi-applikation svar:
  • Drift med variabel hastighed, elektronisk styret op til 3000 rpm
  • Stort udvalg af tilbehør, der passer til rør, plader og kolber
  • Universal spænding / frekvens model
Robust design:
  • Tilbehør passer ved simpelt tryk
  • Optimal modstandsdygtighed over for kemikalier fra technopolymerbeklædning
  • Fremragende stabilitet med basis af zinklegering
  • IP 42 beskyttelse mod partikler og væsker
garanti
2 år
Tekniske data
Orbit 4,5 mm
Hastighedsområde 0 til 3000 rpm
Watt 15 W
Produkttype Infrarød Vortex Mixer
Materiale Zinklegering, teknopolymer
Dybde (metrisk) 220 mm
Højde (metrisk) 70 mm
Bredde (metrisk) 180 mm
Vægt (metrisk) 2.2 kg
Model- Troldmand
IP-vurdering IP42
Driftstilstande Sensor, kontinuerlig