Få mere at vide
Fisherbrand™ ZX4 IR Vortex Mixer
Artikelnummer. 13284769 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Orbit:
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
13284769 4,5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13284769
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Starter automatisk at vibrere, når mixeren registrerer tilstedeværelsen af reagensglasset. Fisherbrand™ ZX4 IR Vortex Mixer er ideel til at blande en række forskellige rør og beholdere.
Optimeret effektivitet:
  • Vibration starter, når røret detekteres af IR (VELP patent)
  • Ingen træthed, da der ikke kræves tryk
  • Eliminerer gentagne belastningsskader
  • IR-sensor og kontinuerlige tilstande
Alsidig betjening:
  • Drift med variabel hastighed, elektronisk styret op til 3000 rpm
  • Stort udvalg af tilbehør, der passer til rør, plader og kolber
  • Universal spænding / frekvens model
Design med lang levetid:
  • Tilbehør passer ved simpelt tryk
  • Optimal modstandsdygtighed over for kemikalier fra technopolymerbeklædning
  • Fremragende stabilitet med basis af zinklegering
  • Store, skridsikre gummifødder til at blive i den ønskede position
  • IP 42 beskyttelse mod partikler og væsker
Tekniske data
Orbit 4,5 mm
Hastighedsområde 0 til 3000 rpm
Watt 15 W
Produkttype Infrarød Vortex Mixer
Materiale Zinklegering, teknopolymer
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 2.7 kg
Model- ZX4
IP-vurdering IP42
Driftstilstande Infrarød sensor, kontinuerlig