Få mere at vide
Zinc acrylate
Artikelnummer. p-7051689
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11358928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041780.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14643-87-9 | C6H6O4Zn | 207.49 g/mol
Den primære anvendelse af zinkakrylat er i produktionen af golfbolde. Andre anvendelser er primært i produktionen af specialgummiprodukter såsom bælter og slanger til biler. Anvendes også som vævsklæbemiddel, der anvendes til vedhæftning af væv til væv eller væv til ikke-væv til proteser in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14643-87-9
Molekylær formel C6H6O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 207.49
MDL nummer MFCD00067208
InChI nøgle XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acrylate, zinc diacrylate, 2-propenoic acid, zinc salt, acrylic acid, zinc salt, 2-propenoic acid, zinc salt 2:1, zinc prop-2-enoate, 79-10-7 parent, acmc-20aj8t, dsstox_cid_7768, dsstox_rid_78559
PubChem CID 159747
IUPAC navn zink;prop-2-enoat
SMIL [Zn++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acrylate
Smeltepunkt ∼250°C
Tæthed 1.6 g/mL
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble completely in acrylic acid and water (as a salt). Insoluble as a polymer.
Formel vægt 207.5
Fysisk form Pulver