Få mere at vide
Zinkakrylat
Artikelnummer. 11358928
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358928 50 g 50g
11378928 250 g 250g
11368928 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041780.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14643-87-9 | C6H6O4Zn | 207,49 g/mol
Den primære anvendelse af zinkakrylat er i produktionen af golfbolde. Andre anvendelser er primært i produktionen af specialgummiprodukter såsom bælter og slanger til biler. Anvendes også som vævsklæbemiddel, der anvendes til vedhæftning af væv til væv eller væv til ikke-væv til proteser in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14643-87-9
Molekylær formel C6H6O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 207.49
MDL nummer MFCD00067208
InChI nøgle XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acrylate, zinc diacrylate, 2-propenoic acid, zinc salt, acrylic acid, zinc salt, 2-propenoic acid, zinc salt 2:1, zinc prop-2-enoate, 79-10-7 parent, acmc-20aj8t, dsstox_cid_7768, dsstox_rid_78559
PubChem CID 159747
IUPAC navn zink;prop-2-enoat
SMIL [Zn++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acrylate
Smeltepunkt ∼250°C
Tæthed 1.6 g/mL
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble completely in acrylic acid and water (as a salt). Insoluble as a polymer.
Formel vægt 207.5
Fysisk form Pulver