Få mere at vide
Zinkacetat, TRC
Artikelnummer. 30134514
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134514 1 g
30009110 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ4381001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-34-6
Molekylær formel C4H6O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 183.47
Synonym cetic acid, zinc salt (8CI,9CI), Zinc acetate (6CI,7CI), Galzin, Siltex CL 4, Zinc diacetate, Zinc(II) acetate
IUPAC navn zink; diacetat
SMIL [Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Acetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Formel vægt 181.9558