Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Acetate Dihydrate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 217.9769 |