Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, Puriss., opfylder analytiske krav på DAB, E 650, 99-102%, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc acetate dihydrate |
| Navn note | Puriss., opfylder analytisk specifikation i DAB E 650, 99-102% |
| CAS | 5970-45-6 |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Mængde | 25 kg |
| Analyseprocentområde | 99 til 102% |
| Molekylær formel | C4H10O6Zn |
| Lineær formel | CH3COONa · 3H2O |
| MDL nummer | MFCD00071557 |
| Beilstein | 3732513 |
| Vis mere |