Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, Puriss., opfylder analytiske krav på DAB, E 650, 99-102%, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15622730
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15622730 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15622730 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 250441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 DKK
    781.78 DKK / 1kg
    Spare 103.22 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af DAB , E 650, 99-102 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Acetate Dihydrate
CAS 5970-45-6
Fysisk form Powder
Mængde 1 kg
Molekylær formel C4H10O6Zn
Lineær formel Zn(CH3COO)2 · 2H2O
MDL nummer MFCD00066961
FN nummer 3077
Beilstein 3732513
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC navn zink;diacetat;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formel vægt 219,51 g/mol
Procent renhed 99 til 102%
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate-2-hydrate