Få mere at vide
Zinc Acetate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10794961 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10794961 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10794961 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Z/0650/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 237°C
CAS 5970-45-6
Farve White
pH 6.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C4H10O6Zn
MDL nummer 66961
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC navn zinc;diacetate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formel vægt 219.5g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /