Få mere at vide
Zinkacetat, Dihydrat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Acetate |
| Navn note | Dihydrate |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.74kg |
| Formel vægt | 219.51 |
| Procent renhed | 99.0 to 101.0% |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |