Få mere at vide
Zinc Acetate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10795151 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10795151 250 g 250g
10326060 500 g 500g
10417660 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795151 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Z/0700/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5970-45-6
Molekylær formel C4H10O6Zn
Molekylvægt (g/mol) 219.498
MDL nummer 66961
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC navn zinc;diacetate;dihydrate
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Tekniske data
Smeltepunkt 237°C
Farve White
pH 6.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 219.5g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.