Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, ACS-reagens, ≥98%, Solstice
Artikelnummer. 16615853
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
16615853 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16615853 Leverandør Fluka Leverandørnr. 38305825KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17560.00 DKK
    15570.82 DKK / 25kg
    Spare 1989.18 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate dihydrate
Smeltepunkt 100 °C
CAS 5970-45-6
Farve Grå
pH 6 til 8
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 kg
Molekylær formel C4H10O6Zn
FN nummer UN3077
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Zn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn zink(2+)-diacetatdihydrat
Molekylvægt (g/mol) 219.50
Procent renhed ≥98%
Grad ACS