Få mere at vide
Zinc acetate dihydrate, ACS, 98.0-101.0%
Artikelnummer. 11375889
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11375889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011559.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5970-45-6 | C4H10O6Zn | 219.498 g/mol
Zinkacetatdihydrat anvendes til fremstilling af lagdelte Zn-arylfosfonater med potentiel anvendelse i sorption, ionbytning eller katalyse og zinksulfidnanopartikler coatet på silicapartikler. Det bruges i diætetiske og medicinske applikationer. Det bruges også som sugetabletter til behandling af almindelig forkølelse. Det bruges som podemateriale til at dyrke zinkoxidnanorods på mikrofibrene i polyethylenterephthalat-stof. Derudover finder det anvendelse som trækonservering, produktion af andre zinksalte, fremstilling af ethylenacetat og et analytisk reagens i forskellige industrier. Som en pletteringsinhibitor bruges den i atomkraftværker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5970-45-6
Molekylær formel C4H10O6Zn
Molekylvægt (g/mol) 219.498
MDL nummer MFCD00066961
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC navn zink;diacetat;dihydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Acetate Dihydrate
Smeltepunkt 237°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98 to 101.0%
Beilstein 3732513
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcoholSoluble in water and alcohol.
Formel vægt 219.50 (183.47 Anhydrous)
Grad ACS
Tæthed 1.735
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.