Learn More
Zinkacetatdihydrat, ACS, 98,0-101,0%
Product Code. 11367277
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11367277 1 kg 1kg
11357277 250 g 250g
11375889 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11367277 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011559.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.80 DKK
    665.65 DKK / 1kg
    Spare 140.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 5970-45-6 | C4H10O6Zn | 219,498 g/mol
Zinkacetatdihydrat anvendes til fremstilling af lagdelte Zn-arylfosfonater med potentiel anvendelse i sorption, ionbytning eller katalyse og zinksulfidnanopartikler coatet på silicapartikler. Det bruges i diætetiske og medicinske applikationer. Det bruges også som sugetabletter til behandling af almindelig forkølelse. Det bruges som podemateriale til at dyrke zinkoxidnanorods på mikrofibrene i polyethylenterephthalat-stof. Derudover finder det anvendelse som trækonservering, produktion af andre zinksalte, fremstilling af ethylenacetat og et analytisk reagens i forskellige industrier. Som en pletteringsinhibitor bruges den i atomkraftværker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5970-45-6
Molekylær formel C4H10O6Zn
Molekylvægt (g/mol) 219.498
MDL nummer MFCD00066961
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC navn zink;diacetat;dihydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Zinc Acetate Dihydrate
Smeltepunkt 237 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98 til 101,0%
Tæthed 1.735
Beilstein 3732513
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 219,50 (183,47 Vandfri)
Grad ACS
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.