Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, ACS, 98,0-101,0%
Beskrivelse
Zinkacetatdihydrat anvendes til fremstilling af lagdelte Zn-arylfosfonater med potentiel anvendelse i sorption, ionbytning eller katalyse og zinksulfidnanopartikler coatet på silicapartikler. Det bruges i diætetiske og medicinske applikationer. Det bruges også som sugetabletter til behandling af almindelig forkølelse. Det bruges som podemateriale til at dyrke zinkoxidnanorods på mikrofibrene i polyethylenterephthalat-stof. Derudover finder det anvendelse som trækonservering, produktion af andre zinksalte, fremstilling af ethylenacetat og et analytisk reagens i forskellige industrier. Som en pletteringsinhibitor bruges den i atomkraftværker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Acetate Dihydrate |
| Smeltepunkt | 237 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 98 til 101,0% |
| Tæthed | 1.735 |
| Beilstein | 3732513 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 219,50 (183,47 Vandfri) |
| Grad | ACS |