Få mere at vide
Zinc acetate dihydrate, 98%, extra pure
Artikelnummer. 10581841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Artikelnummer. 10581841
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5970-45-6
Molekylær formel C4H6O4Zn·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 219.5
MDL nummer MFCD00066961
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC navn zink;diacetat;dihydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate dihydrate
Smeltepunkt 237.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97.5% min. (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15, 10327
Opløselighedsinformation Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 219.5
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.84
Tæthed 1.8400g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.