Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, 98%, ekstra ren
Artikelnummer. 10381614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381614 500 g Plastflaske 500g
10581841 1 kg Plastflaske -
10023623 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207645000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5970-45-6
Molekylær formel C4H6O4Zn·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 219.5
MDL nummer MFCD00066961
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC navn zink;diacetat;dihydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate dihydrate
Smeltepunkt 237,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.84
Analyseprocentområde 97,5% min. (Kompleksometri)
Tæthed 1.8400g/mL
Lineær formel (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15, 10327
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 430 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 219.5
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.