Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10688824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10688824 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10369460 500 g Plastflaske 500g
15109273 10 kg Plastiktromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Code produit 10688824 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317210025
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5970-45-6
Molekylær formel C4H6O4Zn·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 219.5
MDL nummer MFCD00066961
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC navn zink;diacetat;dihydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate dihydrate
Smeltepunkt 237,0 °C
Navn note 98+%
Farve Hvid
pH 6,0 til 7,0 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.84
Analyseprocentområde 98,0 til 101% (Kompleksometri)
Tæthed 1.8400g/mL
Lineær formel (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15,10327
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 430 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 219.5
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens