Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc acetate dihydrate |
| Smeltepunkt | 237,0 °C |
| Navn note | 98+% |
| Farve | Hvid |
| pH | 6,0 til 7,0 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.84 |
| Analyseprocentområde | 98,0 til 101% (Kompleksometri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc acetate dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.