Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, 97+%
Artikelnummer. 11453890
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
2.5kg
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453890 500 g 500g
11443890 100 g 100g
11409723 1 kg 1000g
11379216 2.5 kg 2.5kg
11419723 5 kg 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11453890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12909.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5970-45-6 | C4H10O6Zn | 219,498 g/mol
Zinkacetatdihydrat anvendes til fremstilling af lagdelte Zn-arylfosfonater med potentiel anvendelse i sorption, ionbytning eller katalyse og zinksulfidnanopartikler coatet på silicapartikler. Det bruges i diætetiske og medicinske applikationer. Det bruges også som sugetabletter til behandling af almindelig forkølelse. Det bruges som podemateriale til at dyrke zinkoxidnanorods på mikrofibrene i polyethylenterephthalat-stof. Derudover finder det anvendelse som trækonservering, produktion af andre zinksalte, fremstilling af ethylenacetat og et analytisk reagens i forskellige industrier. Som en pletteringsinhibitor bruges den i atomkraftværker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol.
Noter
Inkompatibel med zinksalte, alkalier - deres carbonater, oxalater, fosfater og sulfider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5970-45-6
Molekylær formel C4H10O6Zn
MDL nummer MFCD00066961
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC navn zink;diacetat;dihydrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate dihydrate
Smeltepunkt 237 °C
Tæthed 1.735
pH 6 til 7
Lugt Svag, karakteristisk
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3732513
Merck Index 14,10128
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Molekylvægt (g/mol) 219.498
Formel vægt 219,50 (183,47 Vandfri)
Procent renhed ≥97%