Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, 97+%
Beskrivelse
Zinkacetatdihydrat anvendes til fremstilling af lagdelte Zn-arylfosfonater med potentiel anvendelse i sorption, ionbytning eller katalyse og zinksulfidnanopartikler coatet på silicapartikler. Det bruges i diætetiske og medicinske applikationer. Det bruges også som sugetabletter til behandling af almindelig forkølelse. Det bruges som podemateriale til at dyrke zinkoxidnanorods på mikrofibrene i polyethylenterephthalat-stof. Derudover finder det anvendelse som trækonservering, produktion af andre zinksalte, fremstilling af ethylenacetat og et analytisk reagens i forskellige industrier. Som en pletteringsinhibitor bruges den i atomkraftværker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand og alkohol.
Noter
Inkompatibel med zinksalte, alkalier - deres carbonater, oxalater, fosfater og sulfider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc acetate dihydrate |
| Smeltepunkt | 237 °C |
| Tæthed | 1.735 |
| pH | 6 til 7 |
| Lugt | Svag, karakteristisk |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Merck Index | 14,10128 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Vis mere |