Få mere at vide
Zinkacetatdihydrat, 97%, specificeret efter kravene til USP
Artikelnummer. 15294904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15294904 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15284904 1 kg Plastflaske 1kg
15204914 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15294904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451880025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5970-45-6
Molekylær formel C4H6O4Zn·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 219.5
InChI nøgle BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC navn zink;diacetat;dihydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate dihydrate
Smeltepunkt 237,0 °C
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.84
Analyseprocentområde 98,0 til 102% (Kompleksometri)
Tæthed 1.8400g/mL
Lineær formel (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15,10327
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 430 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 219.5
Procent renhed 97%