Få mere at vide
Zinkacetat, vandrigt, 99,98% (metalbasis)
Artikelnummer. 11328687
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328687 50 g 50g
11318687 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035792.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183,468 g/mol
Zinkacetat, vandfrit, bruges til syntese af lagdelte Zn-arylfosfonater med potentiel anvendelse i sorption, ionbytning eller katalyse. Det bruges til ultralydsforberedelse af zinksulfidnanopartikler belagt på silicapartikler. Det administreres oralt eller parenteralt som et kosttilskud. Det finder en anvendelse inden for industrier som træbeskyttelse, fremstilling af andre zinksalte, polymerer, fremstilling af ethylenacetat, som et farvebejdsemiddel og analytisk reagens. Det virker også som en pletteringshæmmer på primære vandrør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-34-6
Molekylær formel C4H6O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 183.468
MDL nummer MFCD00012454
InChI nøgle DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC navn zink;diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Fysisk form Granulat
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.98% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formel vægt 183.47
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.84 g/mL