Få mere at vide
Zinkacetat, vandret, 99,9+%
Artikelnummer. 15496587
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496587 250 g 250g
15476587 10 g 10g
15486587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33734.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183,468 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Zinkacetat vandfrit anvendes til syntese af lagdelte Zn-arylfosfonater med potentiel anvendelse i sorption, ionbytning eller katalyse. Det bruges til ultralydsforberedelse af zinksulfidnanopartikler belagt på silicapartikler. Det administreres oralt eller parenteralt som et kosttilskud. Det finder en anvendelse inden for industrier som træbeskyttelse, fremstilling af andre zinksalte, polymerer, fremstilling af ethylenacetat, som et farvebejdsemiddel og analytisk reagens. Det virker også som en pletteringshæmmer på primære vandrør.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, fortyndede mineralsyrer og baser.
Noter
Inkompatibel med zinksalte, alkalier og deres carbonater, oxalater, fosfater og sulfider. Hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-34-6
Molekylær formel C4H6O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 183.468
MDL nummer MFCD00012454
InChI nøgle DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC navn zink;diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate
Navn note anhydrous
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Lineær formel Zn(OOCCH3)2
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formel vægt 183.47
Procent renhed ≥99.9%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.