Få mere at vide
Zinkacetat, 99%, ren
Artikelnummer. 10552062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552062 25 g Glasflaske 25g
10292812 100 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.24 DKK
    859.65 DKK / 25g
    Spare 95.59 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-34-6
Molekylær formel C4H6O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 183.48
MDL nummer MFCD00012454
InChI nøgle DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC navn zink;diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc acetate
Smeltepunkt 83°C to 86°C
Farve Grå-grøn til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Zn
Merck Index 15, 10327
Formel vægt 183.48
Procent renhed 99%
Grad Ren
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.