Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zinc acetate |
| Smeltepunkt | 83°C to 86°C |
| Farve | Grå-grøn til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Zn |
| Merck Index | 15, 10327 |
| Formel vægt | 183.48 |
| Procent renhed | 99% |
| Show More |
Safety and Handling
- Zinc acetate
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.