Få mere at vide
Zink, 99,995%, (spormetalbasis), pulver, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse, Reduktionsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc |
| Smeltepunkt | 420.0°C |
| Kogepunkt | 907.0°C |
| Tæthed | 7.14g/mL |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 100.00% |
| Form | Pulver |
| Lineær formel | Zn |
| Fieser | 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc, powder
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P222-Undgå kontakt med luft.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Zinc