Få mere at vide
Zink, 98+%, støv (stabil i henhold til FN's klassifikationsklasse 4)
Artikelnummer. 10276490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
25kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10276490 1 kg 1kg
10139232 100 g 100g
10645082 2.5 kg 2.5kg
10658124 10 kg 10kg
15224674 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10276490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198340010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6 , 1314-13-2
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
Smeltepunkt 419,0 °C
Kogepunkt 906,0 °C
Tæthed 7.1400g/mL
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98+%
Form Meget fint pulver
Lineær formel Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Formel vægt 65.38
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc dust (stabilized)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.