Få mere at vide
Zink 2-methoxyethoxid, 5% w/v i 2-methoxyethanol
Artikelnummer. 11324948
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324948 100 mL 100ml
11314948 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043903.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 129918-15-6 | C6H16O4Zn | 217,57 g/mol
Zink-2-methoxyethoxid anvendes som katalysatorkomponent i oxiranpolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129918-15-6
Molekylær formel C6H16O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 217.57
MDL nummer MFCD00156529
InChI nøgle SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc 2-methoxyethoxide
Farve Gul
Tæthed 0.96 g/mL
Kogepunkt 124 °C
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Lineær formel Zn(OCH2CH2OCH3)2
Mængde 100 mL
FN nummer UN1188
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i methoxyethanol og pyridin. Blandet med alkohol, ketoner, estere og vand.
Formel vægt 215.56
Fysisk form Væske