Få mere at vide
Zink 2-methoxyethoxid, 5% w/v i 2-methoxyethanol
Beskrivelse
Zink-2-methoxyethoxid anvendes som katalysatorkomponent i oxiranpolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc 2-methoxyethoxide |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.96 g/mL |
| Kogepunkt | 124°C |
| Flammepunkt | 40°C (104°F) |
| Lineær formel | Zn(OCH2CH2OCH3)2 |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN1188 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methoxyethanol and pyridine. Miscible with alcohols,ketones,esters and water. |
| Vis mere |