Få mere at vide
Zinc 2-Mercaptobenzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc 2-Mercaptobenzothiazole |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H5NS2.Zn/c2*9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 395.8862 |