Få mere at vide
Zink 2-ethylhexanoat, Zn ≈20%, fortsat 1% diethylenglycolmonomethylether
Artikelnummer. 11358378
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358378 100 g 100g
11348378 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039560.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 136-53-8 | C16H30O4Zn | 351,792 g/mol
Zink 2-ethylhexanoat er meget udbredt i polyvinylchlorid varmestabilisator, polyurethankatalysator og smøremiddeladditiv. Det er en hjælpetørrer, der bruges som pigmentdispergeringsmiddel og forhindrer malingsfilmen i at danne bånd og frosteffekter. Det er involveret i fremstillingen af meget porøse dentritiske zinkoxidnanostrukturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-53-8
Molekylær formel C16H30O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 351.792
MDL nummer MFCD00053316
InChI nøgle IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 61083
IUPAC navn zink;2-ethylhexanoat
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc 2-ethylhexanoate
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Umulig at blande med koldt vand.
Formel vægt 351.79
Fysisk form Væske