Få mere at vide
Zinc 2-ethylhexanoate, ca 80% in mineral spirits (17-19% Zn)
Beskrivelse
Det anvendes som katalysator til kondensationshærdende silikoner og som vulkaniseringsaktivator i industrier. Det bruges også i PVC varmestabilisator, polyurethankatalysator og smøremiddeladditiv. De bruges som katalysatorer i maling og belægninger, i polyurethaner, fedtstoffer og som befugtningsmidler til pigmenter. Anvendes også til formulering af smøremidler og fedt, som hærder til epoxyharpikser, til fremstilling af gummi- og plastprodukter og til raffinering af råolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc 2-ethylhexanoate |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.07 g/mL |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1268 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formel vægt | 351.79 |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc 2-ethylhexanoate, ca 80% in mineral spirits
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Zinc 2-ethylhexoate,Stoddard solvent