Få mere at vide
Zink 2-ethylhexanoat, ca. 80% i mineralsk terpentin (17-19% Zn)
Beskrivelse
Det anvendes som katalysator til kondensationshærdende silikoner og som vulkaniseringsaktivator i industrier. Det bruges også i PVC varmestabilisator, polyurethankatalysator og smøremiddeladditiv. De bruges som katalysatorer i maling og belægninger, i polyurethaner, fedtstoffer og som befugtningsmidler til pigmenter. Anvendes også til formulering af smøremidler og fedt, som hærder til epoxyharpikser, til fremstilling af gummi- og plastprodukter og til raffinering af råolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc 2-ethylhexanoate |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.07 g/mL |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN1268 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Formel vægt | 351.79 |
| Fysisk form | Væske |