Få mere at vide
Zinc 2-ethylhexanoate, ca 80% in mineral spirits (17-19% Zn)
Artikelnummer. 11368378
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368378 100 g 100g
11420231 500 g 500g
11430231 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039561.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 136-53-8 | C16H30O4Zn | 351.792 g/mol
Det anvendes som katalysator til kondensationshærdende silikoner og som vulkaniseringsaktivator i industrier. Det bruges også i PVC varmestabilisator, polyurethankatalysator og smøremiddeladditiv. De bruges som katalysatorer i maling og belægninger, i polyurethaner, fedtstoffer og som befugtningsmidler til pigmenter. Anvendes også til formulering af smøremidler og fedt, som hærder til epoxyharpikser, til fremstilling af gummi- og plastprodukter og til raffinering af råolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-53-8
Molekylær formel C16H30O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 351.792
MDL nummer MFCD00053316
InChI nøgle IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 61083
IUPAC navn zink;2-ethylhexanoat
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc 2-ethylhexanoate
Farve Farveløs
Tæthed 1.07 g/mL
Mængde 100 g
FN nummer UN1268
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 351.79
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc 2-ethylhexanoate, ca 80% in mineral spirits
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc 2-ethylhexoate,Stoddard solvent