Få mere at vide
Zink 2,4-pentanedionat monohydrat
Artikelnummer. 11381859
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381859 50 g 50g
11391859 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012527.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14363-15-6 | C10H16O5Zn | 281,61 g/mol
Zink Metal acetylacetonater anvendes som katalysatorer til polymerisation af olefiner og transesterificering. Det bruges som en stabilisator af PVC. De bruges som opløsningsmidler, smøremiddeladditiver, malingstørrer og pesticider. De bruges i glasbelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14363-15-6
Molekylær formel C10H16O5Zn
Molekylvægt (g/mol) 281.61
MDL nummer MFCD00000035
InChI nøgle BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
Synonym zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
PubChem CID 122130627
IUPAC navn zink(2+) (2Z)-pent-2-en-2,4-bis(olat) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olathydrat
SMIL O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
Smeltepunkt 136°C to 138°C (decomposition)
Tæthed 1.6 g/mL
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol; Slightly soluble in water
Formel vægt 281.60 (263.59 Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk