Få mere at vide
Zink, 10 w/v% suspension i THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16564244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
16564244 100 mL
1 options
Artikelnummer. 16564244 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463731000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc
CAS 7440-66-6
Tæthed 0.9490 g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt -17 °C
Molekylær formel Zn
Lineær formel Zn
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Zn]
IUPAC navn zink
Molekylvægt (g/mol) 65.38
Formel vægt 65.38