Få mere at vide
Zimlovisertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487736
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487736 100 mg -
16477938 10 mg 10mg
16473877 50 mg -
16410408 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16487736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19836
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Zimlovisertib (PF-06650833) is a potent, selective and orally active inhibitor of interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) with IC50s of 0.2 and 2.4 nM in the cell and PBMC assay, respectively. Zimlovisertib is used to treat diseases such as rheumatoid arthritis, lupus, and lymphomas.
Zimlovisertib (PF-06650833) is a potent, selective and orally active inhibitor of interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) with IC50s of 0.2 and 2.4 nM in the cell and PBMC assay, respectively. Zimlovisertib is used to treat diseases such as rheumatoid arthritis, lupus, and lymphomas.
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Zimlovisertib
CAS 1817626-54-2
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H20FN3O4
Mængde 100 mg
Synonym PF-06650833
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (172.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL NC(C1=C(OC)C=C2C(C=CN=C2OC[C@@H]3[C@H](CC)[C@H](F)C(N3)=O)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 361.37
Formel vægt 361.37
Procent renhed 99.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.