Få mere at vide
Zimeldine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zimeldine-d6 |
| CAS | 1185239-75-1 |
| Molekylær formel | C16H11D6BrN2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Z)-3-(4-Bromophenyl)-(N,N-dimethyl-d6)-3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-amine, Zimelidine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17BrN2/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13/h3-10,12H,11H2,1-2H3/b16-9-/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C\C=C(\c1ccc(Br)cc1)/c2cccnc2)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (Z)-3-(4-bromophenyl)-3-pyridin-3-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)prop-2-en-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.26 |
| Formel vægt | 322.0952 |