Få mere at vide
Zilpaterol, TRC
Artikelnummer. 30041246
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30041246 10 mg -
30041211 2.5 mg 2.5mg
30040712 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ43000010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119520-05-7
Molekylær formel C14 H19 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 261.32
Synonym Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, (6R,7R)-rel-Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, trans-(±)-, RU 42173, Zilpaterol, trans-(±)-Zilpaterol
SMIL CC(C)N[C@@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@H]1O)c23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zilpaterol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-8(2)15-11-6-7-17-12-9(13(11)18)4-3-5-10(12)16-14(17)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7H2,1-2H3,(H,16,19)/t11-,13-/m1/s1
Formel vægt 261.1477
Procent renhed >95%