Få mere at vide
Zilpaterol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zilpaterol |
| CAS | 119520-05-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zilpaterol |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C14 H19 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, (6R,7R)-rel-Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, trans-(±)-, RU 42173, Zilpaterol, trans-(±)-Zilpaterol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-8(2)15-11-6-7-17-12-9(13(11)18)4-3-5-10(12)16-14(17)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7H2,1-2H3,(H,16,19)/t11-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)N[C@@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@H]1O)c23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.32 |
| Vis mere |