Få mere at vide
Zilpaterol-d7, TRC
Artikelnummer. 30450934
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30450934 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30450934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ43000210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zilpaterol-d7
CAS 1217818-36-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14H12D7N3O2
Mængde 10 mg
Synonym Zilpaterol D7 (2-Propyl D7)
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-8(2)15-11-6-7-17-12-9(13(11)18)4-3-5-10(12)16-14(17)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7H2,1-2H3,(H,16,19)/t11-,13-/m0/s1/i1D3,2D3,8D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N[C@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@@H]1O)c23)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn rac-(9R,10R)-10-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-9-hydroxy-1,3-diazatricyclo[6.4.1.04,13]trideca-4,6,8(13)-trien-2-one
Molekylvægt (g/mol) 268.36
Formel vægt 268.1917
Procent renhed >95