missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zileuton USP Related Compound B, Mikromol™

Artikelnummer. 30050023
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050023 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050023 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1297.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Zileuton USP Related Compound B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene
CAS 97978-07-9
Analyt- eller komponentnavne 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H10 O S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene, Zileuton Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H
SMIL O=C(c1cc2ccccc2s1)c3cc4ccccc4s3
IUPAC navn bis(1-benzothiophen-2-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 294.0173 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.