Få mere at vide
Zileuton, TRC
Artikelnummer. 30454809
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30454809 10 mg
30457179 5 mg
30450845 50 mg
3 options
Artikelnummer. 30454809
Brand: Toronto Research Chemicals TRCZ42000010MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111406-87-2
Kemisk navn eller materiale Zileuton
Formel vægt 236.0619
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
IUPAC navn 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
Molekylær formel C11 H12 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 236.29
SMIL CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
Synonym Zileuton, Urea, N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxy- (9CI, ACI), N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyurea (ACI), 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea, A 64077, Abbott 64077, Griluto-CR, Leutrol, Zyflo