Få mere at vide
Zileuton, TRC
Artikelnummer. 30457179
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457179 5 mg
30454809 10 mg
30450845 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ4200005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111406-87-2
Molekylær formel C11 H12 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 236.29
Synonym Zileuton, Urea, N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxy- (9CI, ACI), N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyurea (ACI), 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea, A 64077, Abbott 64077, Griluto-CR, Leutrol, Zyflo
IUPAC navn 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
SMIL CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zileuton
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Formel vægt 236.0619