Få mere at vide
Zileuton, Mikromol™
Artikelnummer. 30049092
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049092 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049092 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1297.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Zileuton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zileuton
CAS 111406-87-2
Analyt- eller komponentnavne Zileuton
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Zileuton
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
SMIL CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC navn 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
Molekylvægt (g/mol) 236.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 236,0619 g/mol