Få mere at vide
Zileuton, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482117
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482117 50 mg
16425978 10 mg
16406406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482117 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14164
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zileuton
Fysisk form Solid
CAS 111406-87-2
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N2O2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym A 64077 Abbott 64077
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.21 mM)
SMIL CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Molekylvægt (g/mol) 236.29
Formel vægt 236.29
Procent renhed 99.58%